Principaux documents
229458
Sigma-Aldrich
Antimony(IV) oxide
99.997%
Synonyme(s) :
Antimony tetroxide
About This Item
Formule linéaire :
Sb2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.52
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
99.997%
Densité
5.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Sb]O[Sb](=O)=O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable