Principaux documents
229172
Sigma-Aldrich
1,2-Diethylhydrazine dihydrochloride
5 G
83,60 $
83,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
83,60 $
About This Item
Formule linéaire :
C2H5NHNHC2H5 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
83,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pf
169 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cl[H].CCNNCC
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c1-3-5-6-4-2;;/h5-6H,3-4H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
NMTDWUVFGOBBAX-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2-Diethylhydrazine dihydrochloride was used in the synthesis of 4,5-dihydro-pyrazole, pyrazolidine and 1,2-dihydro-phthalazine derivatives[1].
Reactant involved in:
  • Bromopyridazinedione-mediated protein and peptide bioconjugation
  • Synthesis of human neutrophil proteinase 3 inhibitors
  • Three-component cascade processes for sythesis of aminoisoindolones and phthalazones
  • Stereoselective heterocyclization for synthesis of substituted hexahydropyrazolodiazepinecarboxylates
  • Synthesis of azacycloalkanes, isoindoles, pyrazole, pyrazolidine, and phthalazine derivatives
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Yuhong Ju et al.
The Journal of organic chemistry, 71(1), 135-141 (2006-01-04)
[reactions: see text] The synthesis of nitrogen-containing heterocycles from alkyl dihalides (ditosylates) and primary amines and hydrazines via a simple and efficient cyclocondensation in an alkaline aqueous medium that occurs under microwave irradiation is described. This improved greener synthetic methodology