Principaux documents
228540
Sigma-Aldrich
(Dimethylamino)acetonitrile
97%
Synonyme(s) :
N,N-Dimethylglycinonitrile
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.12
Beilstein:
1735677
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
liquid
Essai:
97%
Pression de vapeur
760 mmHg ( 137 °C)
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.410 (lit.)
pb
137-138 °C (lit.)
Densité
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)CC#N
InChI
1S/C4H8N2/c1-6(2)4-3-5/h4H2,1-2H3
Clé InChI
PLXBWEPPAAQASG-UHFFFAOYSA-N
Application
(Dimethylamino)acetonitrile (N,N-Dimethylglycinonitrile) was used in the synthesis of α-dimethylamino-β-oxonitriles.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Aroylations of N, N-dimethylglycinonitrile to form. alpha.-dimethylamino-. beta.-oxonitriles. Cyclizations with acetophenone to give 3-dimethylamino-2-pyridones.
The Journal of Organic Chemistry, 33(6), 2562-2564 (1968)