Principaux documents
226327
Sigma-Aldrich
Ethyl O-(2-mesitylenesulfonyl)acethydroxamate
98%
Synonyme(s) :
O-(2-Mesitylenesulfonyl)acethydroxamic acid ethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
2,4,6-(CH3)3C6H2SO2ON=C(CH3)OC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.36
Beilstein:
2144156
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
54-56 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCO\C(C)=N\OS(=O)(=O)c1c(C)cc(C)cc1C
InChI
1S/C13H19NO4S/c1-6-17-12(5)14-18-19(15,16)13-10(3)7-9(2)8-11(13)4/h7-8H,6H2,1-5H3/b14-12+
Clé InChI
KQCBSWBQAXTILK-WYMLVPIESA-N
Application
EthylO-(2-Mesitylenesulfonyl)acethydroxamic acid ethyl ester may be used in chemical synthesis studies.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable