Documents
225134
Sigma-Aldrich
Ethyl (2-fluorobenzoyl)acetate
technical grade
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4COCH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.516 (lit.)
Densité
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C11H11FO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-5-3-4-6-9(8)12/h3-6H,2,7H2,1H3
Clé InChI
YMUNUVJSNWUWDA-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl (2-fluorobenzoyl)acetate may be used in chemical synthesis.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves