Key Documents
224243
Sigma-Aldrich
1-Cyanothioformanilide
97%
Synonyme(s) :
N-Phenylcyanothioformamide
About This Item
Formule linéaire :
NCCSNHC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
77-80 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
S=C(Nc1ccccc1)C#N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable