Principaux documents
223751
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(trimethylsilyloxy)crotonate, mixture of cis and trans
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C[OSi(CH3)3]=CHCO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
pb
57-59 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)\C=C(\C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O3Si/c1-7(6-8(9)10-2)11-12(3,4)5/h6H,1-5H3/b7-6+
Clé InChI
OQNKCUVOGBTGDJ-VOTSOKGWSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup