Principaux documents
222836
Sigma-Aldrich
Acide non décanoïque
99%
Synonyme(s) :
C19:0, NSC 11914, Nonadecylic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)17COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.50
Beilstein:
1786261
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Pf
68-70 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3,(H,20,21)
Clé InChI
ISYWECDDZWTKFF-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par