Key Documents
222097
Sigma-Aldrich
4-Hexylbenzoyl chloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5C6H4COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.73
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5256 (lit.)
Densité
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C13H17ClO/c1-2-3-4-5-6-11-7-9-12(10-8-11)13(14)15/h7-10H,2-6H2,1H3
Clé InChI
XRAHLPNMIIAEPP-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Hexylbenzoyl chloride was used in the synthesis of 6,6′-bis(hexylbenzoylamino)-2,2′-bipyridine (LH2).
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Nickel (II) Complex of 6, 6'-Bis (hexylbenzoylamino)-2, 2'-bipyridine as a Functional Carrier: pH-Induced Affinity-Switching and Mechanism of the SCN--Selective Up-Hill Transport.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 69(5), 1213-1222 (1996)