220841
cis-1,5-Dimethylbicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
≥98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
solid
Pf
228-230 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[C@]12CC(=O)C[C@@]1(C)CC(=O)C2
InChI
1S/C10H14O2/c1-9-3-7(11)5-10(9,2)6-8(12)4-9/h3-6H2,1-2H3/t9-,10+
Clé InChI
KGZWVKASYOPUET-AOOOYVTPSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable