220434
3-Hydroxybenzophenone
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
113-115 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,14H
Clé InChI
SHULEACXTONYPS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable