Principaux documents
220353
Sigma-Aldrich
4(7)-Bromo-7(4)-methyl-1-indanone, mixture of isomers
65%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9BrO
Poids moléculaire :
225.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Concentration
65%
Autres remarques
Remainder 6-bromo-1-indanone