Principaux documents
219487
Sigma-Aldrich
Glucuronamide
99%
Synonyme(s) :
D-Glucuronic acid amide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Pf
166-167 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=O)[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O