Documents
219444
Sigma-Aldrich
o-Fluoro-DL-phenylalanine
99%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH2CH(NH2)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.18
Numéro Beilstein :
3201186
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
99%
Pf
243-246 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(Cc1ccccc1F)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2/c10-7-4-2-1-3-6(7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
Clé InChI
NYCRCTMDYITATC-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Studying mechanism of P 450-mediated oxidation and rearrangement
  • Conversion of racemic α-arylalanines to (R)-β-arylalanines
  • Ribosomal translation of unnatural peptides
  • Synthesis of diisopropylpyridine acetamides for use as Kv1.5 potassium channel antagonists
  • Enantioselective hydrolysis of esters for resolution of nonprotein amino acids