Principaux documents
219363
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzotrifluoride
99%
Synonyme(s) :
α,α,α,Ar-Tetrafluorotoluene
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
pb
114-115 °C/750 mmHg (lit.)
Densité
1.293 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F4/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
Clé InChI
BGVGHYOIWIALFF-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Fluorobenzotrifluoride was used in the synthesis of 2,2′-bis(trifluoromethylphenoxy)biphenyl via nucleophilic aromatic substitution reaction with 2,2′-biphenol[1].
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Akiko Okamoto et al.
Journal of oleo science, 56(9), 479-491 (2007-09-28)
Novel bifunctional acyl-acceptant biphenyls bearing trifluoromethylated aroyloxy groups were successfully synthesized in high yields via TfOH-mediated electrophilic aromatic aroylation of fluorobenzene with CF(3)-bearing aroyl chlorides followed by nucleophilic aromatic substitution with 2,2'-biphenol. Similarly, 2,2'-bis(trifluoromethylphenoxy)biphenyl was synthesized via nucleophilic aromatic substitution