219355
D-Gulonic acid γ-lactone
97%
Synonyme(s) :
D-(−)-Gulono-1,4-lactone, D-Gulono γ-lactone, D-Gulono-1,4-lactone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D −55°, c = 4 in H2O
Pf
182-188 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3+,4-,5+/m1/s1
Clé InChI
SXZYCXMUPBBULW-LECHCGJUSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable