Key Documents
219320
Sigma-Aldrich
D-Ethionine
98%
Synonyme(s) :
D-2-Amino-4-(ethylthio)butyric acid
About This Item
Formule linéaire :
C2H5SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D −21°, c = 1 in 1 M HCl
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
278 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CCSCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2S/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
Clé InChI
GGLZPLKKBSSKCX-RXMQYKEDSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable