Principaux documents
218871
Sigma-Aldrich
Corynanthine hydrochloride hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H26N2O3 · HCl · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.90 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Activité optique
[α]21/D −67°, c = 1 in H2O
Pf
288-290 °C (lit.)
InChI
1S/C21H26N2O3.ClH.H2O/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24;;/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3;1H;1H2/t12-,15-,17-,18-,19-;;/m0../s1
Clé InChI
XUMWCHYKGZMCSP-QVURBYDESA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable