Principaux documents
218731
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylamino)ethyl benzoate
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CO2CH2CH2N(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.5077 (lit.)
pb
155-159 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)CCOC(=O)c1ccccc1