218162
2-Chloro-6-fluorophenylacetic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(F)CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.58
Beilstein:
4401142
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
98%
Pf
120-123 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1c(F)cccc1Cl