Principaux documents
218154
Sigma-Aldrich
α,α,2-Trichloro-6-fluorotoluene
99%
Synonyme(s) :
2-Chloro-6-fluorobenzal chloride
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(F)CHCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.46
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.551 (lit.)
pb
228-230 °C (lit.)
Densité
1.446 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(Cl)c1C(Cl)Cl