Principaux documents
217190
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) nitrate hexahydrate
crystals and lumps, 99.999% trace metals basis
10 G
302,00 $
302,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
302,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Gd(NO3)3 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
451.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
302,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
crystals and lumps
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Impuretés
≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Pf
91 °C (lit.)
Densité
2.406 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Gd+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Gd.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
Clé InChI
XWFVFZQEDMDSET-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.