Key Documents
214760
Sigma-Aldrich
BDCS Silylation Reagent
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Densité
0.959 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
c1c[nH]cn1.CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
Journal of the American Chemical Society, 94, 6190-6190 (1972)