213497
2-Hydroxycarbazole
97%
Synonyme(s) :
2-Carbazolol
146,00 $
About This Item
146,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
270-273 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H9NO/c14-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)13-12(10)7-8/h1-7,13-14H
Clé InChI
GWPGDZPXOZATKL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable