Principaux documents
211753
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-nitrobenzophenone
98%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(NO2)C(O)C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
140-143 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(=O)c2ccccc2
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable