Principaux documents
211621
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) fluoride
anhydrous, powder, 99%
About This Item
Formule linéaire :
LaF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.90
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
anhydrous
Pureté
99%
Forme
powder
Densité
5.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
F[La](F)F
InChI
1S/3FH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K