Principaux documents
209767
Sigma-Aldrich
2,2-Dichloro-1-methyl-cyclopropanecarboxylic acid
98%
25 G
192,00 $
192,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
192,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C3H2(CH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.01
Beilstein:
1937304
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
192,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
solid
pb
85 °C/8 mmHg (lit.)
Pf
60-65 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES 
CC1(CC1(Cl)Cl)C(O)=O
InChI
1S/C5H6Cl2O2/c1-4(3(8)9)2-5(4,6)7/h2H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
BIUUWIKPBYWKEQ-UHFFFAOYSA-N
Application
2,2-Dichloro-1-methyl-cyclopropanecarboxylic acid was used in solid phase synthesis of α-hydroxy esters, inhibitors of amyloid-β production[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Owen B Wallace et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 13(6), 1203-1206 (2003-03-20)
Inhibitors of amyloid-beta (Abeta) protein production have been widely pursued as a potential treatment for Alzheimer's disease. Following the identification of a 5 microM screening hit, SAR was initiated using solid-phase synthetic techniques. Two series of alpha-hydroxy esters and ketones
Dmitriy Ovcharenko et al.
Cancer biology & therapy, 20(9), 1281-1289 (2019-06-27)
Dichloroacetate (DCA) is an inhibitor of pyruvate dehydrogenase kinase (PDK) that has been shown to reverse the Warburg effect and cause tumor cell death. Clinical research into the anti-cancer activity of DCA revealed high dosage requirements and reports of toxicity.