Principaux documents
209724
Glycolaldehyde diethyl acetal
98%
Synonyme(s) :
2,2-Diethoxyethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.17
Numéro MDL:
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Chaîne SMILES 
CCOC(CO)OCC
InChI
1S/C6H14O3/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
IKKUKDZKIIIKJK-UHFFFAOYSA-N