Principaux documents
209716
Sigma-Aldrich
Ethyl (methylthio)acetate
98%
Synonyme(s) :
(Methylthio)acetic acid ethyl ester, Ethyl α-(methylthio)acetate
25 G
127,00 $
127,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
127,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3SCH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
127,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
pb
70-72 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CSC
InChI
1S/C5H10O2S/c1-3-7-5(6)4-8-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
MDIAKIHKBBNYHF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl (methylthio)acetate is an important sulphur-containing aroma compound isolated from melon Cucumis melo L[1].
Application
Ethyl (methylthio)acetate was used as internal standard during the analytical determination of volatile sulfur compounds in port wines[2].
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Sulfur volatiles in Cucumis melo cv. Makdimon (Muskmelon) aroma.
Wyllie SG, et al.
Sulfur Compounds in Foods, 36-48 (1994)
António César Silva Ferreira et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(3), 727-732 (2003-01-23)
Volatile sulfur compounds of 15 young port wines and 12 old port wines were determined. As there is a great difference in the pool of sulfur compounds between the two groups of wines, an experimental protocol was performed to determine