Key Documents
209082
Sigma-Aldrich
Hydrogen hexachloroosmate(IV)
Synonyme(s) :
Chloroosmic acid
About This Item
Formule linéaire :
H2OsCl6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.96
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.Cl[Os](Cl)(Cl)Cl
Conditionnement
Packaged in glass bottles