209007
Sodium hexachloroiridate(IV) hexahydrate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Disodium hexachloro iridium(2-) hexahydrate, Iridium(IV) sodium chloride hexahydrate, sodium iridium(IV) chloride hexahydrate
333,00 $
About This Item
333,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
solid
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Ir--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.2Na.6H2O/h6*1H;;;;6*1H2/q;;;;;;+4;2*+1;;;;;;/p-6
Clé InChI
QZVJPVJIAOOTJU-UHFFFAOYSA-H
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges