Principaux documents
207691
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(chloromethyl)-1-propanol
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10Cl2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
95%
Chaîne SMILES 
CC(CO)(CCl)CCl
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges