20639
Di-tert-butyl 1-(tert-butylthio)-1,2-hydrazinedicarboxylate
≥99.0% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99.0% (HPLC)
Pf
98-100 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NN(SC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H28N2O4S/c1-12(2,3)19-10(17)15-16(21-14(7,8)9)11(18)20-13(4,5)6/h1-9H3,(H,15,17)
Clé InChI
MOWYOPQOADUFLA-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable