Principaux documents
20437
Sigma-Aldrich
tert-Butoxy(chloro)diphenylsilane
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
tert-Butoxy-diphenylchlorosilane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H19ClOSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.86
Beilstein:
5037778
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0% (GC)
Contient
~0.5% CaCO3 as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.539
pb
130-135 °C/0.1 mmHg
Densité
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)O[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19ClOSi/c1-16(2,3)18-19(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
Clé InChI
MSZDOMFSWXWKTK-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Reagent for the introduction of a new alcohol-protecting group; these ethers are about 10 times more stable to acid hydrolysis than the corresponding TBDMS ethers and are cleaved with TBAF about 25 times more readily
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
M. Grotli et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 495-495 (1995)
Gillard, J.W., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 2602-2602 (1988)