Principaux documents
203408
Sigma-Aldrich
Holmium(III) chloride hexahydrate
99.999%
About This Item
Formule linéaire :
HoCl3 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
99.999%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: holmium
Pf
165 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ho](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ho.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Clé InChI
BUQFCXABQYNXLP-UHFFFAOYSA-K
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Chun-Lin Lin et al.
BMC medical genomics, 13(1), 69-69 (2020-05-16)
Chromothripsis is an event of genomic instability leading to complex chromosomal alterations in cancer. Frequent long-range chromatin interactions between transcription factors (TFs) and targets may promote extensive translocations and copy-number alterations in proximal contact regions through inappropriate DNA stitching. Although