Documents
20260
Sigma-Aldrich
(2R,6R)-2-tert-Butyl-6-methyl-1,3-dioxan-4-one
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.22
Numéro Beilstein :
4307891
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D −56±2°, c = 1% in chloroform
Pf
82-84 °C (lit.)
82-84 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CC(=O)O[C@@H](O1)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H16O3/c1-6-5-7(10)12-8(11-6)9(2,3)4/h6,8H,5H2,1-4H3/t6-,8-/m1/s1
Clé InChI
SFWUTHYTQUXJTB-HTRCEHHLSA-N
Autres remarques
Derivative of (R)-β-hydroxy-butyric acid which can be α-alkylated in high anti-selectivity; 5-alkylidenation and transformation of products
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
W. Amberg et al.
Chemische Berichte, 123, 2413-2413 (1990)
D. Seebach et al.
Helvetica Chimica Acta, 76, 459-459 (1993)