Principaux documents
202223
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV) fluoride
About This Item
Formule linéaire :
VF4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.94
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Pf
325 °C (dec.) (lit.)
Densité
2.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
F[V](F)(F)F