Principaux documents
19980
Sigma-Aldrich
Butylhydrazine oxalate salt
≥98.0% (T)
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3NHNH2 · (COOH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.19
Beilstein:
3704357
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (T)
Pf
160-165 °C
Solubilité
H2O: soluble 0.1 g/10 mL, clear, colorless
Chaîne SMILES 
CCCCNN.OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H12N2.C2H2O4/c1-2-3-4-6-5;3-1(4)2(5)6/h6H,2-5H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
WXOBLSRQYOWIBF-UHFFFAOYSA-N
Application
Butylhydrazine oxalate salt may be used in the chemical synthesis studies.
Autres remarques
Sales restrictions may apply
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable