Principaux documents
198862
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-phenylpyridine
≥97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.6030 (lit.)
Densité
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccnc1-c2ccccc2
Application
Intermediate in the synthesis of 4-azafluorene and δ-carboline.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Aldrichimica Acta, 14, 13-13 (1981)