Principaux documents
197955
Sigma-Aldrich
Methyl 3,4-dimethoxybenzoate
≥98%
Synonyme(s) :
Methyl veratrate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥98%
pb
283 °C (lit.)
Pf
59-62 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable