Documents
196827
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluorotoluene
99%
About This Item
Formule linéaire :
HC6F4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.42 (lit.)
Point d'ébullition
125-126 °C (lit.)
Densité
1.347 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1c(F)c(F)cc(F)c1F
InChI
1S/C7H4F4/c1-3-6(10)4(8)2-5(9)7(3)11/h2H,1H3
Clé InChI
POMGTQLCZJZYAM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Direct arylation reaction of 2,3,5,6-tetrafluorotoluene with various arylhalides has been investigated.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
73.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
23 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Marc Lafrance et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(27), 8754-8756 (2006-07-06)
Penta-, tetra-, tri-, and difluorobenzenes undergo direct arylation with a wide range of arylhalides in high yield. Inverse reactivity is observed compared to the common electrophilic aromatic substitution pathway since electron-deficient, C-H acidic arenes react preferentially. Computational studies indicate that