Principaux documents
19575
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzo-15-crown-5
≥95.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H28O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.41
Numéro Beilstein :
1687768
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95.0%
Pf
92-95 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C18H28O5/c1-18(2,3)15-4-5-16-17(14-15)23-13-11-21-9-7-19-6-8-20-10-12-22-16/h4-5,14H,6-13H2,1-3H3
Clé InChI
LNNVNAOXLAULPK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable