Documents
195405
Sigma-Aldrich
3-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
3-(p-Tolyloxy)benzaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4OC6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.59 (lit.)
Point d'ébullition
140 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(Oc2cccc(C=O)c2)cc1
InChI
1S/C14H12O2/c1-11-5-7-13(8-6-11)16-14-4-2-3-12(9-14)10-15/h2-10H,1H3
Clé InChI
ASKLCRGXIJGVOY-UHFFFAOYSA-N
Application
3-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde was used in the synthesis of benzoxazole derivatives of the mannopeptimycin glycopeptide antibiotics.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Phaik-Eng Sum et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 13(15), 2607-2610 (2003-07-11)
A series of benzoxazole derivatives of the mannopeptimycin glycopeptide antibiotics was synthesized via a novel benzoxazole formation reaction by treating aminophenol of mannopeptimycin-beta with an aldehyde and DDQ in DMF. Some of these derivatives (e.g., 5b, 5d, 5m, and 7b)