Principaux documents
195286
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-pentanol
99%
Synonyme(s) :
α-Propylphenethyl alcohol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99%
Chaîne SMILES 
CCCC(O)Cc1ccccc1
Clé InChI
FCURFTSXOIATDW-UHFFFAOYSA-N