Principaux documents
195057
Sigma-Aldrich
2-Benzylaminopyridine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
pb
116-131 °C/0.6 mmHg (lit.)
Pf
95-97 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C(Nc1ccccn1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2/c1-2-6-11(7-3-1)10-14-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2,(H,13,14)
Clé InChI
WYHXNQXDQQMTQI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Benzylaminopyridine on reaction with BBr3 yields the corresponding amino or hydroxy substituted compounds. It forms 5- and 6-coordinated organometallic complexes of gallium(III) and indium(III).
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Boron tribromide mediated debenzylation of benzylamino and benzyloxy groups.
Paliakov E and Strekowski L.
Tetrahedron Letters, 45(21), 4093-4095 (2004)
Five-Coordinate Organometallic Complexes of Gallium and Indium.
Zhou Y and Richeson DS.
Organometallics, 14(7), 3558-3561 (1995)