194824
Borane dimethyl sulfide complex solution
2.0 M in toluene
Synonyme(s) :
BMS, Trihydro[thiobis[methane]]boron
About This Item
Produits recommandés
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
2.0 M in toluene
Densité
0.856 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
B.CSC
InChI
1S/C2H6S.BH3/c1-3-2;/h1-2H3;1H3
Clé InChI
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
- Hydroboration / oxidation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
44.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
7 °C - closed cup