Principaux documents
19425
Sigma-Aldrich
N-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononyl)maleimide
≥97.0%
Synonyme(s) :
1-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 3-(Perfluorohexyl)propyl-1-maleimide, F13 Maleimide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H8F13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
457.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0%
Pf
76-78 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C13H8F13NO2/c14-8(15,4-1-5-27-6(28)2-3-7(27)29)9(16,17)10(18,19)11(20,21)12(22,23)13(24,25)26/h2-3H,1,4-5H2
Clé InChI
XCBJTYHAGWXMIM-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C