Documents
194190
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyldodecanamide
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)10CON(C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.44
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
Point d'ébullition
166-167 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCC(=O)N(CC)CC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter