Key Documents
193720
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-2-indanol
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.548 (lit.)
Point d'ébullition
146-148 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC1C(O)Cc2ccccc12