Principaux documents
193615
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Disponibilité
available only in EU
Chaîne SMILES 
Nc1nc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O